PS1089
PhosphoDetect Anti-RhoA (pSer¹⁸⁸) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
1 of 4
Cet article | 850489 | T5898 | L0645 |
---|---|---|---|
−20°C | 2-8°C | −20°C | −20°C |
158-162 °C (lit.) | 192 °C (dec.) (lit.) | 64 °C | - |
200 | 200 | 200 | 200 |
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000)
ELISA (1:2000)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
RhoA GST fusion protein
Autres remarques
Sawada, N., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun. 280, 798.
Dong, J.M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 22554.
Lang, P., et al. 1996. EMBO J.15, 510.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.