PRCYTA-40K-PX38
Panel A de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance de primate non humain MILLIPLEX® avec billes magnétiques, 38 plex prémixés
Synonyme(s) :
Panel de cytokines avec billes, Panel de cytokines de primate, Panel de cytokines à 38 analytes avec billes
8 360,00 $
About This Item
8 360,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
nonhuman primates
assay range
accuracy: 80-102%
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
inter-assay cv: <30%
(TNF-α)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le Panel A de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance de primates non humains MILLIPLEX® avec billes magnétiques, 38 plex prémixés est un kit de 38 plex dont l'utilisation permet de quantifier simultanément les analytes suivants dans des échantillons de sérum, de plasma, de lysat tissulaire/cellulaire et de surnageant de culture : sCD137, CD40L, sFASL, G-CSF, GM-CSF, granzyme A, granzyme B, IFNα2, IFNγ, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, perforine, RANTES, TGFα, TNFα, VEGF-A.
Spécificité
Application
- Analytes : sCD137, CD40L, sFASL, G-CSF, GM-CSF, granzyme A, granzyme B, IFNα2, IFNγ, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, perforine, RANTES, TGFα, TNFα, VEGF-A
- Type d'échantillon recommandé : échantillons de sérum, plasma ou lysat tissulaire/cellulaire et surnageant de culture
- Dilution d'échantillon recommandée : plasma ou sérum pur. Le surnageant de culture tissulaire peut nécessiter une dilution avec un milieu de contrôle approprié avant de réaliser le test. RANTES requiert une dilution au 1/100e des échantillons de plasma/sérum.
REMARQUE : RANTES ne peut pas être ajouté aux autres cytokines du panel, car il requiert une dilution au 1/100e des échantillons de plasma/sérum. Ce panel prémixé contient une bille dédiée à RANTES, il convient donc de planifier la préparation des échantillons en conséquence.
- Remarque : en IL-8, les échantillons de sérum/plasma issus d'espèces de primates non humains peuvent nécessiter une dilution jusqu'au 1/100e dans un tampon de dosage.
- Durée de l'analyse : incubation primaire pendant deux heures ou toute la nuit. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incuber les échantillons toute une nuit
- Domaine de recherche : inflammation et immunologie.
- Sous-domaine de recherche : obésité, troubles métaboliques, inflammation et mécanismes auto-immuns
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
- Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
- Pour un stockage à long terme, congeler les échantillons de référence et les échantillons témoins reconstitués à -20 °C. Éviter les cycles de congélations/décongélations répétés.
- NE PAS CONGELER les perles d'anticorps immobilisés, les anticorps de détection et la streptavidine-phycoérythrine.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Contenu apparenté
Multiplex like never before with the MILLIPLEX® Non-Human Primate Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A that offers researchers the ability to profile the largest selection of immune factors available for non-human primates on one 96-well plate.