MilliporeSigma
PP540
Purified Mouse IgG
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2