MilliporeSigma
PLBC06210
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 3 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 3 kDa
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
63.5 mm
Sterility:
non-sterile
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Disques d′ultrafiltration, PM nominal de 3 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
63.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes disques d'ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel et en polyéthersulfone (PES) Biomax. Elles sont déclinées en différents diamètres et dimensions de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage des solutions diluées. Leur microstructure hydrophile serrée assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont déclinés en trois dimensions de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
• Diamètres disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm.
• Membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de dimensions de pores pour répondre à vos besoins de séparation.
• Compatibles avec les cellules à agitation Amicon.
Applications :
Concentration, échange de tampon, dessalage
Code du filtre : PLBC
Présentation du dispositif : Disques d'ultrafiltration
Type de filtration : Ultrafiltration
Application
Cellulose régénérée Ultracel, PM nominal limite de 3 kDa, 63,5 mm de diamètre
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c