MilliporeSigma
Passer à
PHCC20060
Compteur de cellules portatif automatisé Scepter 2.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter Cell Counter Sensors
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
General description
Le compteur de cellules Scepter permet le comptage rapide des cellules sous un format portatif facile à utiliser. Ses instructions à l′écran vous guident tout au long du procédé d′échantillonnage ; il affiche en moins de 40 secondes la concentration, le diamètre moyen, le volume moyen et un histogramme présentant des informations sur la population de vos cellules en culture. Le dispositif enregistre jusqu′à 72 dénombrements, qui peuvent être téléchargés dans votre ordinateur et ouverts avec Excel pour analyses ultérieures.
INCLUT UNE BOÎTE DE CAPTEURS 60 μM.
Le compteur de cellules portatif automatisé Scepter 2.0 propose une méthode rapide et conviviale pour compter les cellules et particules. Il est compatible avec les sondes de 40 et 60 µm. Ce système repose sur le principe de Coulter sous un format portatif miniaturisé qui permet un comptage rapide des cellules ; une procédure qui prend normalement 10 minutes peut désormais être réalisée en 30 secondes. L′utilisateur prépare une dilution de la culture cellulaire d′intérêt et utilise le compteur Scepter pour aspirer un échantillon dans la sonde du compteur.
L′écran du compteur de cellules Scepter affiche :
la concentration cellulaire
la taille moyenne des cellules
le volume moyen des cellules
un histogramme de distribution de la taille ou du volume
Ce système est réservé à la recherche et a été testé sur des types de cellules représentatives de celles utilisées à l′heure actuelle.
Application
Catégorie de recherche
Culture cellulaire
Comptage rapide des cellules sous un format portatif facile à utiliser ; inclut une boîte de sondes pour compteur de cellules Scepter de 60 μm
Other Notes
1 compteur de cellules Scepter
1 flacon de billes de test
1 câble USB
1 logiciel à télécharger
2 joints toriques
50 capteurs (60 µM)