PC165L
Anti-Opioid μ Receptor (384-398) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
716,00 $
About This Item
716,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Oprm1(25601)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:2000-1:2500; see application references)
Immunofluorescence (1:100-1:200)
Immunoprecipitation (see comments)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Rat caudate putamen or spinal cord (dorsal horn)
Autres remarques
Arvidsson, U., et al. 1995. J. Neurosci.15, 3328.
Kieffer, B.L. 1995. Cell. Mol. Neurobiol.15, 615-635.
Childers, S.R. 1991. Life Sci.48, 1991.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable