Principaux documents
PBQK50205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Surface de filtration
20 cm2
Membrane, L × l
20 cm × 20 cm
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
50 kDa NMWCO
Application(s)
industrial qc (particle separation)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBQK
Application
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.