Principaux documents
P2PLBCV01
Millipore
Module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, NMWCO 3 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLBC V 0.1 m2
1 EA
2 647,00 $
2 647,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 647,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
2 647,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
2.16 cm (0.85 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
3 kDa NMWCO
Catégories apparentées
Description générale
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLBC
Filter Type: Ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Type V screen (open channel)
Autres remarques
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2