Documents
P2GVPPV20
Millipore
Maxicassette de filtration Pellicon® 2
filtration area 2 m2, pore size 0.22 μm
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Maxi Filter Module GVPP 0.22 μm V 2 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Matériaux
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
9.0 cm (3.5 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
2 m2
membrane nominal area
2 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Description générale
Code du filtre : GVPP
Présentation du dispositif : maxicassette
Type de filtre : microfiltration
Caractéristiques et avantages
Séparateur de type V (à canaux ouverts)
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 100 µm
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2