Principaux documents
P2C030V20
Millipore
Filtre Pellicon® 2 Cassette
NMWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon 2 47 Membrane 2.0 μm
1 EA
19 863,00 $
19 863,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
19 863,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
19 863,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Surface nominale de la membrane
2 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Description générale
Device Configuration: Maxi Cassette
Caractéristiques et avantages
Type V screen (open channel)
Autres remarques
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2