P2B010A01
Module d′ultrafiltration Pellicon® 2 Mini Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-10 A 0.1 m2
2 028,00 $
About This Item
2 028,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
1.5 cm (0.6 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Catégories apparentées
Description générale
La membrane en polyéthersulfone BIOMAX 10 de Millipore présente une structure dense qui évite les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les fines couches des membranes UF classiques. Ces membranes denses sont plus perméables, ce qui se traduit par un débit élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes denses offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
Le module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Mini BIOMAX offre une surface de filtration de 0,1 m2 avec un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 10 kDa.
Application
- solutions protéiques
- solutions de polysaccharides
- suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
- cultures et lysats cellulaires
- suspensions colloïdales
- cultures virales
Caractéristiques et avantages
- Séparateur de type A (serré)
- Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
- Circuit d'écoulement court pour un débit plus élevé et une capacité de séparation à plus haute résolution
- Choix de configuration des canaux d'écoulement offrant une capacité d'optimisation des procédés
- Transposition à l'échelle supérieure rapide et prévisible
- Transposabilité réellement linéaire des modules de l'échelle du laboratoire jusqu'aux ensembles industriels permettant le traitement de milliers de litres
- Offre une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
- Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable