P2B005V20
Module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi Biomax®
filtration area 2 m2, NMWCO 5 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-5 V 2 m2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
9.0 cm (3.5 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
2 m2
Surface nominale de la membrane
2 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
5 kDa NMWCO
pH
1-14
Catégories apparentées
Description générale
La membrane en polyéthersulfone BIOMAX 5 de Millipore présente une structure dense qui évite les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les fines couches des membranes UF classiques. Ces membranes denses sont plus perméables, ce qui se traduit par un débit élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes denses offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
Le module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi BIOMAX offre une surface de filtration de 2 m2 avec un seuil de coupure nominal de 5 kDa.
Application
- solutions protéiques
- solutions de polysaccharides
- suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
- cultures et lysats cellulaires
- suspensions colloïdales
- cultures virales
Caractéristiques et avantages
- Filtre de type V (canal ouvert)
- Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
- Trajet d'écoulement raccourci pour un flux plus élevé et une meilleure capacité de séparation à haute résolution
- Choix de configuration de canal d'écoulement offrant une capacité d'optimisation de procédés
- Transposition rapide et prévisible
- Réelle transposabilité linéaire des modules de l'échelle du laboratoire aux assemblages industriels pour le traitement de milliers de litres
- Apporte une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
- Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut avec
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2