OP97
Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) Mouse mAb (22C2)
liquid, clone 22C2, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
22C2, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1.7 g/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-10 g/ml, see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Jurkat or HeLa cells
Autres remarques
Sekulic A et al. 2000. Cancer Res.60, 3504.
Hosoi, H. 1999. Cancer Res.59, 886.
Alarcon, C.M., et al. 1996. Genes Dev.10, 279.
Freeman, K., and Livi, G.P. 1996. Gene172, 143.
Hosoi, H., et al. 1996. AACR 87th Ann. Mtg. Abstract 3445.
Cardenas, M.E., and Heitman, J. 1995. EMBO J.14, 5892.
Lorenz, M.C., and Heitman, J. 1995. J. Biol. Chem.270, 27531.
Sabatini, D.M., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20875.
Zheng, X.F., et al. 1995. Cell82, 121.
Brown, E.J., et al. 1994. Nature369, 756.
Sabatini, D.M., et al. 1994. Cell78, 35.
Stan, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32027.
Kunz, J., et al. 1993. Cell73, 585.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.