OP134
Anti-IKKβ Mouse mAb (10AG2)
liquid, clone 10AG2, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10AG2, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKBKB(3551)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1-4 g/ml, chemiluminescence)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Daudi cells
Autres remarques
Li. Q., et al. 1999. Science284, 321.
Didonato, et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. And Stevenson, J.K. 1997. Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes. Dev.9, 2723.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable