Documents
NX0412
Supelco
Acide nitrique solution
Synonyme(s) :
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Pression de vapeur
9.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Concentration
64.8-65.2% HNO3
Impuretés
≤0.005 ppm Arsenic (As)
≤0.08 ppm Chloride (Cl)
≤0.08 ppm Sulfate (SO4)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm Fluorine (F)
≤5 ppm Nonvolatile matter
pH
<1 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
121 °C/1013 hPa
Pf
-32 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Arsenic (As): 0.005ppm max
Assay: 64.8-65.2% by wt.
Chloride (Cl): 0.08ppm max
Fluorine (F): 1ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Nonvolatile matter: 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Sulfate (SO4): 0.08ppm max
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable