MilliporeSigma
NM0042
batterie NovaSeal
Battery, 10.8 V Li-ion
Synonyme(s) :
Spare battery for NovaSeal battery powered crimping tool
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
1 EACH
620,00 $
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41121815
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
batterie NovaSeal, Battery, 10.8 V Li-ion
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
CMP0415EZCURVBATXX6320002
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
product line
NovaSeal
product line
-
product line
-
product line
-
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
compatibility
-
compatibility
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
compatibility
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c