MilliporeSigma
NM0023
Kit de découpe NovaSeal
1/2 in. ID x 3/4 in OD
Synonyme(s) :
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit de découpe NovaSeal