Principaux documents
NE1040
Sigma-Aldrich
Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4)
liquid, clone 2F3-G4, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-PHospholipid Transfer Protein
100 μG
446,00 $
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
446,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F3-G4, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLTP(5360)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~47 kDa PLTP protein.
Recognizes the ~47 kDa PLTP protein in HeLa cells and human ovarian carcinoma tissue.
This Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4) is validated for use in Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of PLTP.
Immunogène
Full-length, recombinant human PLTP (aa 1-422), expressed as a GST fusion protein
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Positive Control
HeLa cells, Human ovarian carcinoma tissue
Autres remarques
Derbali, H., et al. 2010. Am. J. Pathol.176, 2638.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable