ND-2ML-RU
Reagent For Research Use - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-P1 from the clone P3NIL100, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Synonyme(s) :
Anti-P1 (clone P3NIL100), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Source biologique
human
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
P3NIL100, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 2 mL
Concentration
0.5-3 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable