Principaux documents
NAU0050L30EP5
Millipore
Poche suspendue standard Mobius®, Silver, 50 l, PureFlex
50L Standard PureFlex
Synonyme(s) :
Poche suspendue d’assemblage Mobius® Silver 2D
5 EA
854,00 $
854,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
854,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
854,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PureFlex film (with hanger and support rod)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Paramètres
50 L sample volume
Longueur
82.6 cm (32.5 in.)
Largeur
58.4 cm (23.0 in.)
Raccords
female Luer outlet fitting (with cap)
Composants
Silicone durci au platine, de 3/8" D.I. x 5/8" D.E. et 18" de long, avec technologie NovaSeal
Tuyau C-Flex 374, de 3/8" D.I. x 5/8" D.E. et 18" de long
Silicone durci au platine, de 1/4" D.I. x 1/2" D.E. et 18" de long
Pince
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).