NAC-A150/12
Connecteur NovAseptic
according to PED, ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel bolt (EN 1.4401/ EN 1.4301 (EN 10269))
stainless steel lock ring ((ASME 479)/EN 1.4404 (EN 10272))
stainless steel welding flange ((ASME SA-479)/EN 1.4435 (EN 10272))
Niveau de qualité
Agence
ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
according to PED
Description
manually polished
Paramètres
-1- -7 bar pressure range
-80-200 °C temp. range
Poids
0.6 kg (1.3 lb)
Application
Conditionnement