Principaux documents
NA18/84
Millipore
NovAseptic Valve, Spring Closed Valve Seal (for PTFE Diaphragm only)
NA18/84
Demander
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +1 866 227 3811ou
.
Changer de vue
NA18/84
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
eCl@ss :
37051001
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +1 866 227 3811ou
.
Matériaux
valve (Spring Closed Valve Seal)
Paramètres
-1 to -6 bar pressure
0 to 140 °C temp. range
Poids
0.2 kg0.44 lb
Application
The applied valve body, diaphragm and actuator may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Conditionnement
The Spring Closed Valve Seal is packaged in a closed box.