MilliporeSigma
MXPESP5EP
Joint torique en EPDM + bouchon étanche
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
EPDM rubber
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
Quality Level
Catégories apparentées
General description
Le kit joint torique en EPDM + bouchon étanche est un accessoire de l'unité de prélèvement MicropreSure®. L'unité de prélèvement MicropreSure® est un dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne qui simplifie le contrôle microbiologique en cours de production. Sa structure protectrice très simple permet de traiter les échantillons de manière aseptique directement au point de prélèvement, réduisant ainsi le risque de contamination. Le kit joint torique en EPDM + bouchon étanche facilite l'écoulement étanche et sans fuite de l'échantillon.
Application
Le kit joint torique en EPDM + bouchon étanche est utilisé pour l'échantillonnage et la filtration en cours de production de liquides aqueux tels que la bière, les produits laitiers, l'eau en bouteille, les produits pharmaceutiques, les boissons sans alcool, le cidre, les boissons pour sportifs et le vin, pour la réalisation de tests de biocharge.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany