MilliporeSigma
Passer à
MXPESP5CN
Bouchon de sortie de vanne + aiguille
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene cap
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type wine
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type dairy
sample type beer
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Le bouchon de sortie de vanne avec aiguille est un accessoire de l'unité de prélèvement MicropreSure®. L'unité de prélèvement MicropreSure® est un dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne qui simplifie le contrôle microbiologique en cours de production. Sa structure protectrice très simple permet de traiter les échantillons de manière aseptique directement au point de prélèvement, réduisant ainsi le risque de contamination. Le bouchon de sortie de vanne avec aiguille est utilisé pour obstruer l'ouverture de la vanne après utilisation.
Application
Le bouchon de sortie de la vanne MicropreSure® avec aiguille est utilisé pour l'échantillonnage et la filtration en ligne de liquides aqueux comme la bière, les produits laitiers, l'eau en bouteille, les produits pharmaceutiques, les boissons sans alcool, le cidre, les boissons pour sportifs et le vin, pour la réalisation de tests de biocharge.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany