MilliporeSigma
Passer à
MX1583A
Molecular Sieve, Type 3A
pellet diam. 1/16 in.
Synonyme(s) :
Molecular Sieve
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 g
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
195,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
23201100
195,00 $
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
pellets, rod
pellet diam.
1/16 in.
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
1/16 Pellets
Application
  • Study on the Adsorption of Trace Water in N-Methyl-pyrrolidone Solvents by A-Type Molecular Sieves: This research explores the use of type 3A molecular sieves for the adsorption of trace water in N-Methyl-pyrrolidone solvents, demonstrating their effectiveness in solvent dehydration processes (Zhang J et al., 2024).
Analysis Note
Color: Tan
Diameter: 1/16 inchinch
Form: Pellets/rods
Identification (potassium): To pass test
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MX1583DMX1583LMX1583C
description
pellet diam. 1/16 in.
description
bead size 8-12 mesh
description
bead size 8-12 mesh
description
bead size 4-8 mesh
form
pellets, rod
form
beads
form
beads
form
beads
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pellet diam.
1/16 in.
pellet diam.
-
pellet diam.
-
pellet diam.
-
color
tan
color
tan
color
tan
color
tan
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c