Principaux documents
MX0075
Supelco
Magnesium sulfate
anhydrous powder Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR
Synonyme(s) :
Magnesium Sulfate, Anhydrous, Sulfuric Acid Magnesium Salt, Epsom salts
500 G
129,00 $
2.5 KG
494,00 $
129,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
129,00 $
2.5 KG
494,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
MgO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-298-2
129,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (complexometric)
Forme
powder
Perte
≤2% loss on ignition
Couleur
white
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
1124 °C (Lit.)
Solubilité
300 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
Traces de cations
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Mg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study highlights a novel application of magnesium sulfate in pesticide residue analysis, employing it within the QuEChERS method to enhance preconcentration and detection capabilities in agricultural chemistry (Petrarca et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Ammonium (NH4): 0.005% max
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (complexometric): 98.0% min
Calcium (Ca): 0.04% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Loss on ignition: 2.0% max
Manganese (Mn): 0.001% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable