Principaux documents
MSVMHTS06
Millipore
Vanne marche/arrêt complète
1 EA
369,00 $
369,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
369,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
369,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Gamme de produits
MultiScreen®
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports de filtration sous vide MultiScreen sont conçus pour toutes les applications de filtration sous vide réalisées avec des plaques de filtration MultiScreen ou MultiScreenHTS. Ses constituants résistent aux solvants et conviennent aux protocoles manuels ou automatisés.
Nouveau support de filtration sous vide MultiScreenHTS équipé de la technologie DirectStack
Le nouveau support de filtration sous vide MultiScreenHTS permet d'obtenir de meilleures performances lorsqu'il est utilisé avec les plaques de filtration MultiScreenHTS de 96 et 384 puits ainsi qu'avec la gamme de plaques de filtration Solvinert. Il se configure facilement en mode "évacuation du flux" ou "recueil de l'analyte". Pour les applications nécessitant le recueil du filtrat en vue d'une analyse ultérieure, le support de filtration sous vide et les plaques de filtration MultiScreenHTS permettent de gagner considérablement en fiabilité par rapport aux systèmes existants. Lorsque le support est utilisé avec des plaques de filtration MultiScreenHTS et des plaques réceptrices conformes aux normes ANSI/SBS, leurs formes spécifiques s'emboîtent parfaitement, sans aucun jeu entre les canalisateurs d'écoulement et les puits de réception, constituant une solution de traitement "plaque sur plaque" pour les tests nécessitant le recueil du filtrat. L'empilement direct permet également de faire le vide sans effort. Vous pouvez réaliser des cycles complets d'essais de filtration sous vide sans intervention manuelle.
Points forts du support de filtration sous vide MultiScreenHTS :
- Technologie DirectStack permettant de recueillir le filtrat sans risque de contamination
- Plusieurs configurations possibles (pour plaques à puits profonds ou plaques réceptrices normalisées)
- Encombrement conforme aux normes ANSI/SBS : intégration aisée sur les plateformes robotiques
Également disponible : Support de filtration sous vide MultiScreen pour plaques de filtration classiques.
Compatibilité chimique
- La liste des compatibilités, qui figure dans les consignes générales relatives aux plaques MultiScreen, répertorie les produits chimiques compatibles avec les supports de filtration sous vide MultiScreenHTS et MultiScreen, ainsi qu'avec les plaques de filtration MultiScreen Solvinert.
Applications
- Filtration sous vide sur plaques multipuits, manipulation automatisée des liquides
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13