MSP010012
Capsule Millipak® Barrier 200, Durapore® hydrophile/hydrophobe, 0,22 µm
Millipak® Barrier 200
Synonyme(s) :
Durapore Millipak Barrier 200, 0.22 m, Hydrophobic/Hydrophilic, HB/HB
1 669,00 $
About This Item
1 669,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
Niveau de qualité
Description
hydrophobic/hydrophilic
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Barrier 200
Caractéristiques
hydrophilic
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
6.1 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration
1000 cm2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.