Principaux documents
MSP000410
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PTFE hydrophobe
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Millex FA 25mm PTFE 10μm Non-sterile, Millex-FAUP Filter Unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
PVC housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Paramètres
45 psig max. pressure (inlet and differential)
45 °C max. temp. (113 °F)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
19 mm
Dimension de pores
1.0 μm
Raccords
inlet and outlet for 11 mm O.D. groove
Description générale
Millex-FAUP est une unité de filtration non stérile utilisée pour la filtration de particules d'une taille supérieure à 1,0 µm dans l'air, d'autres gaz ou dans des liquides non aqueux. Ces unités de filtration sont destinées à un usage unique et ne doivent pas être re-stérilisées ou réutilisées.
Conditionnement
1 000 unités fournies non stériles et doublement emballées.
Informations légales
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany