MilliporeSigma
MPSTD2
Étalon protéique mPAGE® Western
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105337
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
General description
Les étalons protéiques mPAGE Western sont composés de sept protéines recombinantes de 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa et 120 kDa contenant un site de liaison aux IgG qui se lie à la plupart des anticorps. Il est ainsi possible de visualiser à la fois le marqueur protéique et les protéines de l'échantillon sur le même western blot sans ajout de réactifs.
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Application
Introduire 2,5 à 10 μl dans chaque puits. Pour des résultats optimaux, le volume de charge du marqueur doit être optimisé en fonction de la sensibilité de la méthode de détection. Ce marqueur se lie à la région constante des IgG, il n'est donc pas possible d'utiliser des conjugués fluorophore-protéine A ou fluorophore-protéine G pour la détection.
Ne pas faire bouillir.
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
Protocoles
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Modernisez votre processus de coulée de gel grâce aux gels SDS-PAGE prêts à l'emploi en seulement 3 minutes avec le système de coulée mPAGE® Lux. Découvrez des méthodes de coulée de gel plus simples et plus sûres.
Contenu apparenté
Nous comprenons. Les westerns peuvent être une plaie, et nous en avons certainement fait notre part. Alors, partagez avec nous vos horribles taches et recevez une surprise ! Nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit - ce serait vous gâcher la surprise - mais nous vous assurons qu'elle suscitera de la créativité dans le laboratoire.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MPSTD204054839761935