Principaux documents
MPHL04GH2
Millipore
Durapore® 0,45 µm, Capsule Millipak®
sterile, Millipak® 40
Synonyme(s) :
Sterile Millipak-40 Filter Unit 0.45 μm 1/4 in. HB/HB w/bell
2 EA
276,00 $
276,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
276,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
276,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Millipak® 40
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Surface de filtration
200 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Point de bulle
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : capsule Gamma Gold
Conditionnement
Sous blister
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 90 min à 123 °C ; non compatible avec la stérilisation en ligne à la vapeur.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : avec un dispositif stérilisé après un rinçage avec 200 ml et 24 heures d'immersion dans de l'eau à température ambiante régulée.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 200 ml.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany