Principaux documents
MIX0100LSPB04
Millipore
Mobius® MIX100 single-use mixing assembly with needle-free sample ports and 4 in. powder port, (Bronze)
4 EA
6 174,00 $
6 174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
6 174,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
6 174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Paramètres
4-40 °C temperature (non-condensing environment)
Hauteur
66.0 cm (26.0 in.)
Largeur
50.8 cm (20.0 in.)
Profondeur
50.8 cm (20 in.)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.