Principaux documents
MFSL20GB3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 200
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
5.7 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration
1000 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Raccords
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.