Principaux documents
MFGL06GT3
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Capsule de remplissage final Millipak®
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polysulfone device
polysulfone support
Niveau de qualité
Agence
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 60
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
1.51 L/min flow rate at 0.86 bar (ΔP)
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
60 L process volume
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
4.3 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration du filtre
300 cm2
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Point de bulle
≥50 psi (3450 mbar), air with water
Raccords
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation : L'intégrité et la rétention du dispositif est maintenue après 3 cycles d'autoclave de 90 minutes à 126 °C. Les dispositifs peuvent supporter une dose ≤ 40 kGy lors d'une exposition aux rayons gamma.
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore®, qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres" tels qu'ils sont spécifiés dans le 21 CFR 210.3 (b) (6), et validé sur la base des critères en matière d'injections parentérales de larges volumes, tels qu'ils sont détaillés dans la section "Injections de matières particulaires" de l'USP 788.
Remarque sur l'analyse
Croissance bactérienne : Rétention quantitative de 1 × 107 UFC/cm2de Brevundimonas diminuta, souche ATCC® 19146, conformément à la méthodologie ASTM® F838.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : Veuillez consulter la section relative aux directives générales dans le guide de l'utilisateur fourni avec ce produit.
  • Stockage : Veuillez consulter le guide de l'utilisateur fourni avec ce produit.
  • Déclaration relative à l'élimination : Éliminer ce produit conformément aux règlementations nationales, régionales, et locales en vigueur.
Ces produits sont fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2015 concernant les systèmes de management de la qualité (Quality Management Systems).
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany