MDRPN0410
Plaque de 96 puits Multiscreen®, membrane en PTFE
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
Plaque de 96 puits en PTFE
1 110,00 $
About This Item
1 110,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
Niveau de qualité
Description
Clear, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
hydrophobic
lid: no
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
1.9 mL sample volume (per well)
Hauteur
40.7 mm
Longueur
128 mm
Largeur
85.5 mm
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
1.9 mL
Volume de travail
1.8 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Type de liaison
low binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocoles
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenu apparenté
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.