MD0HC027H1
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
D0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
324,00 $
About This Item
324,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod, D0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Surface de filtration
0.027 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Entrée
sample type liquid
Conductivité
3.64 – 10.5 μS/cm
Grade du filtre
D0HC
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Cette série de milieux filtrants D0HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de matériau filtrant afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et jetable du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les besoins d'entretien et de validation du nettoyage.
Caractéristiques et avantages
- Faible volume de rétention pour un meilleur rendement
- Large gamme de types de matériaux filtrants proposés sous forme de produits monocouches et multicouches
- Le matériau filtrant à double action Millistak+ HC améliore la préfiltration et comprime la clarification
- Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition d'échelle de 5 à 12 000 litres ou plus
- Conception jetable brevetée qui élimine le besoin de boîtier, de NEP ou de validation du nettoyage
- Les filtres Pod autonomes protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
- La construction robuste est facile à utiliser et à installer
- Encombrement réduit pour une utilisation plus facile dans des espaces restreints
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable