Documents
MCGL30S03
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Cartouche Millidisk®
filtration area 1500 cm2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millidisk Cartridge 30-stack 0.22 μm Hydrophilic
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millidisk®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
38 L/min flow rate at 3.15 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Surface de filtration
1500 cm2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
not applicable
Description générale
Présentation du dispositif : Cartouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
5 cycles de stérilisation en place (SEP) de 60 min à 135 °C ; 5 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : utilisation d'un dispositif stérilisé après rinçage 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 200 ml.
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany