Principaux documents
MANM10010
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, membrane en maillage de nylon
pore size 100.0 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
96-Well Nylon Plate, Mesh Nylon 96-Well Plate, Nylon Membrane Plate
10 EA
1 110,00 $
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
1 110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
Dimension de pores:
100.0 μm pore size
Stérilité:
non-sterile
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
Niveau de qualité
Description
Whole Organism Screening
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
50-250 μL
Dimension de pores
100.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation
La plaque de filtration MultiScreen-Mesh avec plateau receveur est un système complet qui permet d'accomplir en une seule étape la mise en culture, le test et la lecture des résultats. C'est la solution idéale pour le criblage de cibles ainsi que d'autres procédés d'évaluation de nouveaux composés utilisant des organismes multicellulaires comme modèle in vivo.
La plaque MultiScreen-Mesh est optimisée pour l'identification de cibles et de composés au format 96 puits. La plaque en mesh nylon 96 puits et le plateau 96 puits s'assemblent pour former un système prêt à l'emploi pour l'évaluation de la paralysie, de la cytotoxicité et de la mort d'organismes multicellulaires. Le mesh est disponible en différentes tailles de pores pour s'adapter aux besoins de chaque application. Il vous suffit de placer les parasites, les nématodes ou tout autre organisme multicellulaire dans les puits, de les traiter avec le composé cible et de mesurer leur migration. Les plaques sont translucides pour pouvoir être examinées au microscope ou soumises à tout type d'analyse microscopique. Elles peuvent, si nécessaire, être revêtues d'une mince couche de gélose.
Les plaques MultiScreen-Mesh ont également démontré leur utilité comme tamis cellulaires à haut débit en cytofluorométrie. Afin de dissocier les amas cellulaires avant d'insérer la plaque dans le cytofluorimètre, filtrer les suspensions de cellules à travers les plaques en mesh, par gravité ou par centrifugation légère.
Cette plaque de filtration est un système complet qui permet de réaliser la mise en culture, les tests et la lecture des résultats en une seule étape. C'est la solution idéale pour le criblage de cibles ainsi que d'autres procédés d'évaluation des effets de nouveaux composés sur des organismes multicellulaires entiers. La plaque de filtration MultiScreen-Mesh est optimisée pour l'identification de cibles et de composés au format 96 puits. La plaque de filtration et le plateau 96 puits s'assemblent pour former un système prêt à l'emploi pour l'évaluation de la paralysie, de la cytotoxicité et de la mort d'organismes multicellulaires. Il vous suffit de placer les parasites, les nématodes ou tout autre organisme multicellulaire dans les puits, de les traiter avec le composé cible et de mesurer leur migration.
Caractéristiques et avantages
  • Plusieurs configurations pour de multiples applications
  • Compatibilité chimique
  • Compatibilité avec l'automatisation
  • Excellentes performances de filtration sous vide et très bon rendement en filtrat
  • Plaques translucides permettant un examen au microscope ou tout type d'analyse microscopique
Applications
  • Criblage d'organismes entiers
Pour en savoir plus sur nos systèmes de culture cellulaire, rendez-vous sur www.emdmillipore.com/cellculture
La plaque de filtration MultiScreen-Mesh avec plateau receveur est un système complet qui permet d'accomplir en une seule étape la mise en culture, le test et la lecture des résultats. C'est la solution idéale pour le criblage de cibles ainsi que d'autres procédés d'évaluation de nouveaux composés utilisant des organismes multicellulaires comme modèle in vivo.
La plaque MultiScreen-Mesh est optimisée pour l'identification de cibles et de composés au format 96 puits. La plaque en mesh nylon 96 puits et le plateau 96 puits s'assemblent pour former un système prêt à l'emploi pour l'évaluation de la paralysie, de la cytotoxicité et de la mort d'organismes multicellulaires. Le mesh est disponible en différentes tailles de pores pour s'adapter aux besoins de chaque application. Il vous suffit de placer les parasites, les nématodes ou tout autre organisme multicellulaire dans les puits, de les traiter avec le composé cible et de mesurer leur migration. Les plaques sont translucides pour pouvoir être examinées au microscope ou soumises à tout type d'analyse microscopique. Elles peuvent, si nécessaire, être revêtues d'une mince couche de gélose.
Les plaques MultiScreen-Mesh ont également démontré leur utilité comme tamis cellulaires à haut débit en cytofluorométrie. Afin de dissocier les amas cellulaires avant d'insérer la plaque dans le cytofluorimètre, filtrer les suspensions de cellules à travers les plaques en mesh, par gravité ou par centrifugation légère.
Cette plaque de filtration est un système complet qui permet de réaliser la mise en culture, les tests et la lecture des résultats en une seule étape. C'est la solution idéale pour le criblage de cibles ainsi que d'autres procédés d'évaluation des effets de nouveaux composés sur des organismes multicellulaires entiers. La plaque de filtration MultiScreen-Mesh est optimisée pour l'identification de cibles et de composés au format 96 puits. La plaque de filtration et le plateau 96 puits s'assemblent pour former un système prêt à l'emploi pour l'évaluation de la paralysie, de la cytotoxicité et de la mort d'organismes multicellulaires. Il suffit de placer les parasites, les nématodes ou tout autre organisme multicellulaire dans les puits, de les traiter avec le composé cible et de mesurer leur migration.
Caractéristiques et avantages :
- Plusieurs configurations pour de multiples applications
- Compatibilité chimique
- Compatibilité avec l'automatisation
- Excellentes performances de filtration sous vide et très bon rendement en filtrat
- Plaques translucides permettant un examen au microscope ou tout type d'analyse microscopique
Applications
- Criblage d'organismes entiers
Application
Domaine de recherche
Organismes entiers
Forme physique
Code couleur : transparent
Autres remarques
Compatibilité avec l'automatisation : non
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany