Principaux documents
MAMIC5S10
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, membrane en polycarbonate
pore size 5.0 μm, sterile
Synonyme(s) :
Plaque Multiscreen PC, Plaque de 96 puits en polycarbonate
10 EA
1 310,00 $
1 310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
1 310,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Niveau de qualité
Description
Clear, Sterile, 5.0 µm pore size, Polycarbonate (PC) membrane, 10 plates
Stérilité
sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
DNA purification: suitable
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
350 μL
Volume de travail
50-75 μL
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La plaque MultiScreen®-MIC (Migration, Invasion, Chimiotaxie) est un dispositif jetable de 96 puits destiné à être utilisé dans des essais fonctionnels pour le criblage de banques de protéines et de composés prometteurs pour la découverte de médicaments. Elle est conçue pour permettre des essais fonctionnels cellulaires à haut débit tels que la migration, l'invasion et la chimiotaxie avec des lignées cellulaires en suspension et/ou adhérentes, à l'aide d'un seul dispositif. Les plaques peuvent être utilisées pour effectuer et quantifier la migration ou l'invasion cellulaire à travers des membranes enduites ou non en réponse à un gradient de concentration. Les plaques MultiScreen-MIC sont disponibles en plusieurs dimensions de pores pour adapter les tests MIC à diverses lignées cellulaires et sont prévues pour un usage unique.
Application
La plaque de filtration MultiScreen® pour migration, invasion et chimiotaxie, 96 puits, a été utilisée dans le test de migration transwell/cellulaire avec :
  • lymphocytes T traités par les interleukines IL-4 et IL-12[1]
  • THP-1 (lignée cellulaire humaine de leucémie monocytaire aiguë)[2]
  • lymphocytes T OTII in vitro activés, purifiés et maintenus à l'IL-2, déficients en galectine-3 (gal3)-/- et gal3+/+, groupe de différenciation 4 (CD4)+[3]
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jeremy Green et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(12), 5028-5037 (2015-06-04)
The Rho kinases (ROCK1 and ROCK2) are highly homologous serine/threonine kinases that act on substrates associated with cellular motility, morphology, and contraction and are of therapeutic interest in diseases associated with cellular migration and contraction, such as hypertension, glaucoma, and
Tilo Biedermann et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 177(6), 3763-3770 (2006-09-05)
Distinct pattern of homing receptors determines the tissue preference for T cells to exert their effector functions. This homing competence is mostly determined early during T cell activation of naive T cells. In contrast, mechanisms governing the acquisition of particular
Huan-Yuan Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(34), 14496-14501 (2009-08-27)
We have investigated the function of endogenous galectin-3 in T cells. Galectin-3-deficient (gal3(-/-)) CD4(+) T cells secreted more IFN-gamma and IL-4 than gal3(+/+)CD4(+) T cells after T-cell receptor (TCR) engagement. Galectin-3 was recruited to the cytoplasmic side of the immunological