MABT819
Anti-Glycosaminoglycan Antibody, skin specific Antibody, clone PG-4
clone PG-4, from mouse
Synonyme(s) :
Proteoglycan, Dermatan sulfate, Chondroitin sulfate
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PG-4, monoclonal
Espèces réactives
human, chicken, shark
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAM20B(9917)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ELISA Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in ELISA applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in Immunohistochemistry applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Glycosaminoglycan in human skin tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash