MABT61
Anti-Nectin-1/PVRL1 (CD111) Antibody, clone R1.302
clone R1.302.12, from mouse
Synonyme(s) :
poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), nectin-1, poliovirus receptor-related protein 1, poliovirus receptor-like 1, nectin 1, ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), Herpesvirus entry mediator C, Herpes virus entry mediator
479,00 $
About This Item
479,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R1.302.12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PVRL1(5818)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Nectin-1/PVRL1 in human TF-1 cells.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Human TF-1 cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable