MABT495
Anti-MYL3, clone 7C1 Antibody
ascites fluid, clone 7C1, from mouse
Synonyme(s) :
Myosin light chain 3, Cardiac myosin light chain 1, CMLC1, Myosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1SB, Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain
399,00 $
About This Item
399,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C1, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Myl3(24585)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected MYL3 in rat fetal heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1