MABT163
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, 6H3.1
Synonyme(s) :
Tubulin gamma-1 chain, Gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1
452,00 $
About This Item
452,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Gamma-1-Tubulin, clone 6H3.1 Antibody, clone 6H3.1, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H3.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBG1(7283)
Description générale
Immunogène
Application
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Gamma-1-Tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable