MABT1533
Anti-Actin Antibody, clone 5-16 H1C8
242,00 $
About This Item
242,00 $
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
MAb GEa (5-16 H1C8)
monoclonal
Produit purifié par
(Ligatrap)
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Actin in Western Blotting applications (Kandasamy, M.K., et. al. (2012). Plant Cell. 24(5):2041-57; Kandasamy, M.K., et. al. (1999). Plant J. 18(6):681-91).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actin in human skeletal muscle tissue lysate.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité