MABT1475
Anti-Cytokeratin-8 Antibody, clone 1E8
Synonyme(s) :
CYK8, KRT8, Keratin, type II cytoskeletal 8, Keratin-8 (K8), Type-II keratin Kb8
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E8, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 53.7 kDa
observed mol wt ~54 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations sur le gène
human ... KRT8(3856)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HaCaT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cytokeratin-8 in HaCaT cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunohistochemistry application (Sfakianos, J.P., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):2540).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Western Blotting application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunocytochemistry application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Inhibition Assay: An Anti-Cytokeratin-8, clone 1E8 Fab decreased plasminogen binding to breast cancer cell lines in Inhibition Assay (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable