MABT122
Anti-AGR2 Antibody, clone 5G1.1
clone 5G1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Anterior gradient protein 2 homolog, AG-2, hAG-2, HPC8, Secreted cement gland protein XAG-2 homolog
479,00 $
About This Item
479,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGR2(10551)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AGR2 in 10 µg of COLO-201 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable