MABT106
Anti-Protein Spindly Antibody, clone 9D10.2
clone 9D10.2, from mouse
Synonyme(s) :
Protein Spindly, hSpindly, Arsenite-related gene 1 protein, Coiled-coil domain-containing protein 99, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.4A
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9D10.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPDL1(54908)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Protein Spindly in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable