MABS494
Anti-phospho MEKK5, (Thr845), clone PA214 Antibody
clone PA214, from rabbit
Synonyme(s) :
MEKK5, Apoptosis signal-regulating kinase 1, MAPK/ERK kinase kinase 5, ASK-1, MEK kinase 5, MEKK 5, ASK1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PA214, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr845)
Informations sur le gène
human ... MAP3K5(4217)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Immunological Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL dilution of this antibody detected phosphorylated MEKK5 protein in 10 µg of H2O2 treated Hek293A cell lysate
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable