Principaux documents
MABS451
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ubiquitine linéaire, clone LUB9
clone LUB9, from mouse
Synonyme(s) :
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
100 μG
534,00 $
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB2114
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB2114
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LUB9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBC(7316)
Description générale
L'ubiquitine agit comme un marqueur pour indiquer le devenir des autres protéines dans la cellule. Elle peut être fixée sous la forme d'une molécule individuelle ou bien sous la forme d'une chaîne de polyubiquitine. Même si les protéines ubiquitinylées sont souvent destinées à être dégradées par le protéasome 20S, l'ubiquitination peut aussi indiquer d'autres évolutions en fonction du résidu lysine qui est impliqué dans la liaison entre la chaîne d'ubiquitine et la protéine cible. Les chaînes d'ubiquitine liées par Lys33 aux substrats des kinases comme les protéine-kinases activées par l'AMP (AMPKα1, BRSK1, MARK3, MARK4 et NUAK1) peuvent activer ou désactiver ces protéines, appuyant le rôle de l'ubiquitine dans la régulation de la signalisation.
Spécificité
Cet anticorps détecte uniquement l'ubiquitine linéaire.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de l'ovalbumine et correspondant à l'ubiquitine linéaire humaine.
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter de l'ubiquitine linéaire dans des chaînes d'ubiquitine (liées à M1) (Yoshiteru, S. et al. (2013). EMBO. 32:2463-2476).
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-ubiquitine linéaire, clone LUB9 (réf. MABS451), est un anticorps dirigé contre l'ubiquitine linéaire destiné au western blotting.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des chaînes de polyubiquitine linéaires recombinantes, les chaînes K48 Ub 2-7 et K63 Ub 2-7, et un substrat protéique à motif hydrophobe (HM) ubiquitinylé par de la "K11-only Ubn".
Analyse par western blotting : Une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter 10 µg de chaînes de protéines recombinantes de polyubiquitine linéaires ; les bandes n'ont pas été détectées avec K48 Ub 2-7, K63 Ub 2-7, et un substrat protéique à motif hydrophobe (HM) ubiquitinylé par de la "K11-only Ubn".
Description de la cible
Plusieurs bandes visibles
Forme physique
Format : purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiangqin Kuang et al.
Cellular & molecular biology letters, 28(1), 62-62 (2023-08-01)
Bladder cancer (BLCA) is a malignancy that frequently metastasizes and leads to poor patient prognosis. It is essential to understand the molecular mechanisms underlying the progression and metastasis of BLCA and identify potential biomarkers. The expression of peptidase inhibitor 16
Daisuke Oikawa et al.
Frontiers in immunology, 11, 601926-601926 (2020-12-18)
The LUBAC ubiquitin ligase complex, composed of the HOIP, HOIL-1L, and SHARPIN subunits, stimulates the canonical nuclear factor-κB (NF-κB) activation pathways through its Met1-linked linear ubiquitination activity. Here we performed cellular and mathematical modeling analyses of the LUBAC involvement in
Hirohisa Miyashita et al.
Frontiers in immunology, 12, 635475-635475 (2021-04-06)
Nuclear dot protein 52 kDa (NDP52, also known as CALCOCO2) functions as a selective autophagy receptor. The linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC) specifically generates the N-terminal Met1-linked linear ubiquitin chain, and regulates innate immune responses, such as nuclear factor-κB
Fuxiang Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 293(52), 20099-20111 (2018-11-06)
The CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T (Treg) cells are critical for maintaining immune tolerance in healthy individuals and are reported to restrict anti-inflammatory responses and thereby promote tumor progression, suggesting them as a target in the development of antitumor immunotherapy. Forkhead box
Seshiru Nakazawa et al.
Oncology letters, 24(5), 394-394 (2022-10-25)
The linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC), which is composed of RING finger protein 31 (RNF31), RANBP2-type and C3HC4-type zinc finger containing 1 and SHANK-associated RH domain interactor subunits, is the only ubiquitin ligase to generate Met1-linked linear ubiquitin chains.