MABS45
Anti-Annexin A1 Antibody, clone CPTC-ANXA1-2
clone CPTC-ANXA1-2, from mouse
Synonyme(s) :
annexin A1, chromobindin-9, annexin I (lipocortin I), Lipocortin I, calpactin-2, Calpactin II, annexin-1, Phospholipase A2 inhibitory protein, Annexin I, Calpactin-2, Annexin-13, Chromobindin-9
415,00 $
About This Item
415,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CPTC-ANXA1-2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANXA1(301)
Description générale
Immunogène
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program
Application
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
K562 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable